Få mere at vide
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine |
| CAS | 145373-80-4 |
| Molekylær formel | C8 H19 N O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethan-1-amine, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxyethylamine, 2-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxaundecylamine, N-[2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3 |
| SMIL | CCOCCOCCOCCN |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.241 |
| Formel vægt | 177.136 |