Få mere at vide
2-[2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17960786
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960786 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0331.220025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl]acetic Acid Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl acetic acid hydrochloride
CAS 91374-25-3
Analyt- eller komponentnavne 2-[2-(Dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl acetic acid hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 N2 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitro-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, 2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitro-, monohydrochloride (9CI), 6-[2-(Dipropylamino)ethyl]-2-nitrophenylacetic acid hydrochloride, [2-Nitro-6-(2-dipropylaminoethyl)phenyl]acetic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15(18(21)22)14(13)12-16(19)20;/h5-7H,3-4,8-12H2,1-2H3,(H,19,20);1H
SMIL Cl.CCCN(CCC)CCc1cccc(c1CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-[2-[2-(dipropylamino)ethyl]-6-nitrophenyl]acetic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 344.83
Mængde 25 mg
Formel vægt 344.1503 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.