Få mere at vide
2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-1H-imidazole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17/h1-12,16H,13H2,(H,19,20) |
| Formel vægt | 260.1313 |