missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5,7-dihydroxy-3-(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-5,7-dihydroxy-3-(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one |
| CAS | 498548-17-7 |
| Molekylær formel | C35H24O7 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H24O7/c36-26-19-27(37)31-30(20-26)40-33(34(32(31)38)39-21-22-10-4-1-5-11-22)23-16-17-28-29(18-23)42-35(41-28,24-12-6-2-7-13-24)25-14-8-3-9-15-25/h1-20,36-37H,21H2 |
| SMIL | Oc1cc(O)c2C(=O)C(=C(Oc2c1)c3ccc4OC(Oc4c3)(c5ccccc5)c6ccccc6)OCc7ccccc7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.56 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?