Få mere at vide
2-[(2,2-dimethylpropanoyl)amino]nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718635
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10718635 5 g 5g
10623413 250 mg 250mg
10523242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10718635 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00352DE
Kemiske identifikatorer
CAS 125867-25-6
Molekylær formel C11H14N2O3
Molekylvægt (g/mol) 222.244
MDL nummer MFCD03659710
InChI nøgle KXLOGMIKCNUSNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pivalamidonicotinic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino-nicotinic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoyl amino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido pyridine-3-carboxylic acid, 2-pivaloylamino nicotinic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino pyridine-3-carboxylic acid, maybridge3_004279, acmc-20aorg, pubchem16551
PubChem CID 2779758
IUPAC navn 2-(2,2-dimethylpropanoylamino)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)C(=O)NC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2, 2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 222.24
Procent renhed 97%