missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2,2-Dicyclohexylvinyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,2-Dicyclohexylvinyl)pyridine |
| CAS | 5749-71-3 |
| Molekylær formel | C19 H27 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(2,2-Dicyclohexylethenyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2 |
| SMIL | C1CCC(CC1)C(=CC2CCCCN2)C3CCCCC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.43 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?