Få mere at vide
2-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 97%, Maybridge Artikelnummer.: 10374192
2-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10374192
1g
:
1g
Artikelnummer. 10374192
Brand: Thermo Scientific Maybridge KM10098DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
CAS 58290-51-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H12ClNO3
MDL nummer MFCD00196075
Mængde 1 g
Synonym 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindole-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl, n-2-2-chloroethoxy ethyl phthalimide, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindoline-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl benzo c azolidine-1,3-dione
InChI nøgle DCWWMFNXTOGDNJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCOCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC navn 2-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 253.68
PubChem CID 2735735
Formel vægt 253.68
Procent renhed 97%
Produkttitel
2-[2-(2-chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 97%, Maybridge >