Få mere at vide
2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol, TRC
Artikelnummer. 30353365
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30353365 5 g
1 options
Artikelnummer. 30353365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3657605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
CAS 5197-62-6
Molekylær formel C6H13ClO3
Mængde 5 g
Synonym 2-[(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol, 8-Chloro-3,6-dioxa-1-octanol, 8-Chloro-3,6-dioxaoctanol, Diethylene Glycol Mono(2-chloroethyl) Ether, NSC 2636, Triethylene Glycol Monochloride, Triethylene Glycol Monochlorohydrin
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2
SMIL OCCOCCOCCCl
IUPAC navn 2-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 168.62
Formel vægt 168.0553