Få mere at vide
2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid |
| CAS | 127792-23-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 Br Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diclofenac Sodium Imp. D (EP), Diclofenac Imp. D (EP), 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Diclofenac Sodium Impurity D, Diclofenac Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-bromo-6-chloroanilino)phenyl]acetic acid |
| Vis mere |