Få mere at vide
2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18050710
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18050710 25 mg
18040710 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid
CAS 127792-23-8
Analyt- eller komponentnavne 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 Br Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diclofenac Sodium Imp. D (EP), Diclofenac Imp. D (EP), 2-[2-[(2-Bromo-6-chlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Diclofenac Sodium Impurity D, Diclofenac Impurity D
InChI formel InChI=1S/C14H11BrClNO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
SMIL OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Br
IUPAC navn 2-[2-(2-bromo-6-chloroanilino)phenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 340.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 338.9662 g/mol