Få mere at vide
2-[2-(2-Aminophenyl)vinyl]quinolin-8-ol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2-Aminophenyl)vinyl]quinolin-8-ol |
| CAS | 429651-60-5 |
| Molekylær formel | C17 H14 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O/c18-15-6-2-1-4-12(15)8-10-14-11-9-13-5-3-7-16(20)17(13)19-14/h1-11,20H,18H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1C=Cc2ccc3cccc(O)c3n2 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-aminophenyl)ethenyl]quinolin-8-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.306 |
| Formel vægt | 262.111 |