missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2-Aminophenoxy)ethoxy]-4-methyl-benzenamine |
| CAS | 96331-95-2 |
| Molekylær formel | C15 H18 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11-6-7-13(17)15(10-11)19-9-8-18-14-5-3-2-4-12(14)16/h2-7,10H,8-9,16-17H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(N)c(OCCOc2ccccc2N)c1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(2-aminophenoxy)ethoxy]-4-methylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.32 |
| Formel vægt | 258.1368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?