Få mere at vide
2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-((2-Aminoethyl)azanediyl)diethanol |
| CAS | 3197-06-6 |
| Molekylær formel | C6H16N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00014822 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | NCCN(CCO)CCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhed | 95% |