missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[[2-[(2-Aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetic Acid (Triglycine), Mikromol™
Beskrivelse
2-[[2-[(2-Aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetic Acid (Triglycine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triglycine |
| CAS | 556-33-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Triglycine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H11 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Glycylglycylglycine, Glycine, N-(N-glycylglycyl)- (6CI,8CI), Diglycylglycine, Glycine tripeptide, Glycylglycylglycine, N-(N'-Glycylglycyl)glycine, NSC 46707, Triglycine, Glycine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13) |
| SMIL | NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]acetic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?