missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30052150
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052150 100 mg
30050183 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052150 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0620.02

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
CAS 246021-75-0
Analyt- eller komponentnavne 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H15 N5 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Famciclovir Related Compound A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H
SMIL Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1
IUPAC navn 2-[2-(2-aminopurin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 273.72
Mængde 100 mg
Formel vægt 273.0993 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.