Få mere at vide
2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid (Diclofenac), Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid (Diclofenac)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diclofenac |
| CAS | 15307-86-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diclofenac |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H11 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac, Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Diclomelan, Dicloreuma, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Pennsaid, Transfenac, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid, Aceclofenac Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid |
| Vis mere |