Få mere at vide
2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid (Diclofenac), Mikromol™
Artikelnummer. 18073490
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18073490 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073490 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.200250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid (Diclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac
CAS 15307-86-5
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H11 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetic Acid, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac, Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Diclomelan, Dicloreuma, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Pennsaid, Transfenac, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid, Aceclofenac Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
SMIL OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 296.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 295.0167 g/mol