missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-(2’,6’-Dichloro-4’-hydroxphenylamino)phenyl]-N,N-dimethylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(2',6'-Dichloro-4'-hydroxphenylamino)phenyl]-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 698357-45-8 |
| Molekylær formel | C16 H16 Cl2 N2 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16Cl2N2O2/c1-20(2)15(22)7-10-5-3-4-6-14(10)19-16-12(17)8-11(21)9-13(16)18/h3-6,8-9,19,21H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| IUPAC navn | 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phenyl]-N,N-dimethylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.22 |
| Formel vægt | 338.0589 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?