missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2'-(2,5-Cyclohexadiene-1,4-diylidene)bis-hydrazinecarboximidamide Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(2,5-Cyclohexadiene-1,4-diylidene)bis-hydrazinecarboximidamide Sulfate |
| CAS | 89473-29-0 |
| Molekylær formel | C8H14N8O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2,2’-(2,5-Cyclohexadiene-1,4-Diylidene)Bis-Hydrazinecarboximidamide Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N8.HO4S/c9-7(10)15-13-5-1-2-6(4-3-5)14-16-8(11)12;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,9,10,15)(H4,11,12,16);(H,1,2,3)/b13-5-,14-6+; |
| SMIL | NC(N/N=C1C=C/C(C=C\1)=N/NC(N)=N)=N.O=S(O)(O)=O |
| IUPAC navn | (2E,2'E)-2,2'-(cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene)bis(hydrazine-1-carboximidamide) SULFURIC ACID |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.31 |
| Formel vægt | 318.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?