Få mere at vide
2-(2-((2-((((4-Klorfenyl)(fenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-((2-(((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)amino)ethyl)amino)ethoxy)ethanol |
| CAS | 2518402-06-5 |
| Molekylær formel | C19 H25 Cl N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25ClN2O2/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-11-10-21-12-14-24-15-13-23/h1-9,19,21-23H,10-15H2 |
| SMIL | OCCOCCNCCNC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[[(4-chlorphenyl)-phenylmethyl]amino]ethylamino]ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.867 |
| Formel vægt | 348.16 |