Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)nicotinic acid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 222.25 |