Få mere at vide
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457645 250 mg 250mg
11491650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27004.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146140-95-6
Molekylær formel C11H16BNO3
Molekylvægt (g/mol) 221.06
MDL nummer MFCD01114645
InChI nøgle MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
IUPAC navn [2-(2,2-dimethylpropanoylamino)phenyl]boronic acid
SMIL CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 268°C to 271°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 221.06
Procent renhed 95%