Få mere at vide
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491650
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491650 1 g 1g
15457645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27004.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146140-95-6
Molekylær formel C11H16BNO3
Molekylvægt (g/mol) 221.06
MDL nummer MFCD01114645
InChI nøgle MXRAJVMTCAUABO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylcarbonylamino phenylboronic acid, 2-pivalamidophenyl boronic acid, 2-pivalamido phenylboronic acid, 2-pivaloylamino phenylboronic acid, 2-2,2-dimethylpropanoylamino phenyl boronic acid, 2-pivaloylaminobenzene boronic acid, 2-2,2-dimethylpropanamido phenylboronic acid, 2-2,2,2-trimethylacetamido benzeneboronic acid, 2-2,2-dimethyl-propionylamino phenylboronic acid, boronic acid,b-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino phenyl
PubChem CID 4193502
IUPAC navn [2-(2,2-dimethylpropanoylamino)phenyl]boronic acid
SMIL CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 268°C to 271°C
Mængde 1 g
Formel vægt 221.06
Procent renhed 95%