missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol, TRC

Artikelnummer. 30451548
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30451548 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7901902.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol
CAS 160968-99-0
Molekylær formel C8H7F3O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)5-13-7-4-2-1-3-6(7)12/h1-4,12H,5H2
SMIL Oc1ccccc1OCC(F)(F)F
IUPAC navn 2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenol
Molekylvægt (g/mol) 192.14
Formel vægt 192.0398
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.