Learn More
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenol |
| CAS | 160968-99-0 |
| Molekylær formel | C8H7F3O2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)5-13-7-4-2-1-3-6(7)12/h1-4,12H,5H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.14 |
| Formel vægt | 192.0398 |