missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2,2,2-Trifluorethoxy)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol |
| CAS | 2358-54-5 |
| Molekylær formel | C4H7O2F3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2 |
| SMIL | OCCOCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-(2,2,2-trifluorethoxy)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.09 |
| Formel vægt | 144.0398 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?