Få mere at vide
2-(2,2,2-Trifluorethoxy)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30457360
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30457360 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30457360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795583500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanol
CAS 2358-54-5
Molekylær formel C4H7O2F3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7F3O2/c5-4(6,7)3-9-2-1-8/h8H,1-3H2
SMIL OCCOCC(F)(F)F
IUPAC navn 2-(2,2,2-trifluorethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 144.09
Formel vægt 144.0398