Få mere at vide
2-(2,2,2-trifluorethoxy)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439825
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439825 250 mg 250mg
15459217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439825 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52471.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
CAS: 957060-90-1 | Molecular Formula: C8H8BF3O3 | Molecular Weight: 219.954 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 957060-90-1
Molekylær formel C8H8BF3O3
Molekylvægt (g/mol) 219.954
MDL nummer MFCD09027258
InChI nøgle IFWDRBWGMUCFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, acmc-209s1a, 2-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid
PubChem CID 43145273
IUPAC navn [2-(2,2,2-trifluorethoxy)phenyl]boronsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.95
Procent renhed 98%