Få mere at vide
2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, TRC
Artikelnummer. 30422257
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30422257 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30422257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8384652.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
CAS 208827-90-1
Molekylær formel C9H16O4
Mængde 2.5 g
Synonym 2-(2-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, 2-[2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-2-4-11-6-8-13-9-7-12-5-3-10/h1,10H,3-9H2
SMIL OCCOCCOCCOCC#C
IUPAC navn 2-[2-(2-prop-2-ynoxyethoxy)ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Formel vægt 188.1049