Få mere at vide
2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17941296
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17941296 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17941296 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride
CAS 1825392-15-1
Analyt- eller komponentnavne 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H33 N3 O4 S . 2 H Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C25H33N3O4S.2ClH/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25;;/h1-8,29H,9-20H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 544.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 543.1725 g/mol