Få mere at vide
2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride |
| CAS | 1825392-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H33 N3 O4 S . 2 H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33N3O4S.2ClH/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25;;/h1-8,29H,9-20H2;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.53 |
| Vis mere |