Få mere at vide
2-[2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, TRC
Artikelnummer. 30134663
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134663 250 mg
30004960 100 mg
30008997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134663 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD418685250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1356906-17-6
Molekylær formel C25 H33 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 471.612
Synonym 2-[2-[2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, Quetiapine Fumarate Imp. J (EP)
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
SMIL OCCOCCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-[2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H33N3O4S/c29-14-16-31-18-20-32-19-17-30-15-13-27-9-11-28(12-10-27)25-21-5-1-3-7-23(21)33-24-8-4-2-6-22(24)26-25/h1-8,29H,9-20H2
Formel vægt 471.219