missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2,10,10-Tetramethyl-4,8,12,16-tetraoxa-1,3,9,11(1,4)-tetrabenzenacyclohexadecaphane-6,14-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2,10,10-Tetramethyl-4,8,12,16-tetraoxa-1,3,9,11(1,4)-tetrabenzenacyclohexadecaphane-6,14-diol |
| CAS | 20583-87-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C36H40O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Cyclo-di-BADGE, 7,11,21,25-Tetraoxapentacyclo[24.2.2.23,6.212,15.217,20]hexatriaconta-3,5,12,14,17,19,26,28,29,31,33,35-dodecaene-9,23-diol','2,2,16,16-tetramethyl- (8CI,9CI), 2,2,16,16-Tetramethyl-7,11,21,25-tetraoxapentacyclo[24.2.2.23,6.212,15.217,20]hexatriaconta-3,4,5,12,13,14,17,18,19,26,28,29-dodecaene-9,23-diol, Cyclo-di-BADGE, 7,11,21,25-Tetraoxapentacyclo[24.2.2.23,6.212,15.217,20]hexatriaconta-3,4,5,12,13,14,17,18,19,26,28,29-dodecaene-9,23-diol','2,2,16,16-tetramethyl-, Cyclo-di-BADGE |
| InChI formel | InChI=1S/C36H40O6/c1-35(2)25-5-13-31(14-6-25)39-21-29(37)23-41-33-17-9-27(10-18-33)36(3,4)28-11-19-34(20-12-28)42-24-30(38)22-40-32-15-7-26(35)8-16-32/h5-20,29-30,37-38H,21-24H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)c2ccc(OCC(O)COc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(OCC(O)COc5ccc1cc5)cc4)cc2 |
| IUPAC navn | 2,2,16,16-tetramethyl-7,11,21,25-tetraoxapentacyclo[24.2.2.23,6.212,15.217,20]hexatriaconta-1(28),3,5,12,14,17,19,26,29,31,33,35-dodecaene-9,23-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 568.7 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?