Få mere at vide
2,2’-(1,4-Piperazinediyl)bis-pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)dipyrimidine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N6/c1-3-13-11(14-4-1)17-7-9-18(10-8-17)12-15-5-2-6-16-12/h1-6H,7-10H2 |
| Formel vægt | 242.128 |
| Procent renhed | >95% |