Få mere at vide
2-[(1S,3R)-3-Hydroxycyclopentyl]-9-methoxy-1,8-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1S,3R)-3-Hydroxycyclopentyl]-9-methoxy-1,8-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide |
| CAS | 2408611-30-1 |
| Molekylær formel | C22 H20 F3 N3 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-Pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide, 1,8-dihydro-2-[(1S,3R)-3-hydroxycyclopentyl]-9-methoxy-1,8-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]- (ACI), 1,8-Dihydro-2-[(1S,3R)-3-hydroxycyclopentyl]-9-methoxy-1,8-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20F3N3O5/c1-33-20-18-22(32)28(12-2-3-13(29)8-12)5-4-27(18)10-15(19(20)30)21(31)26-9-14-16(24)6-11(23)7-17(14)25/h4-7,10,12-13,29H,2-3,8-9H2,1H3,(H,26,31)/t12-,13+/m0/s1 |
| SMIL | COC1=C2N(C=CN([C@H]3CC[C@@H](O)C3)C2=O)C=C(C(=O)NCc4c(F)cc(F)cc4F)C1=O |
| IUPAC navn | 2-[(1S,3R)-3-hydroxycyclopentyl]-9-methoxy-1,8-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]pyrido[1,2-a]pyrazine-7-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.41 |
| Formel vægt | 463.1355 |