Få mere at vide
2-((1S,2S,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((1S,2S,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)ethanol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h8-10,12H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+,10+/m1/s1 |
| Formel vægt | 168.1514 |