missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30371859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371859 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92784510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate
CAS 1887197-42-3
Molekylær formel C13H20N2O2 . C2H2O4
Mængde 10 g
Synonym [S-(R*,R*)]-2-[1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]hydrazinecarboxaldehyde Oxalate
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2.C2H2O4/c1-3-13(15-14-10-16)11(2)17-9-12-7-5-4-6-8-12;3-1(4)2(5)6/h4-8,10-11,13,15H,3,9H2,1-2H3,(H,14,16);(H,3,4)(H,5,6)/t11-,13-;/m0./s1
SMIL CC[C@H](NNC=O)[C@H](C)OCc1ccccc1.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn oxalic acid;N-[[(2S,3S)-2-phenylmethoxypentan-3-yl]amino]formamide
Molekylvægt (g/mol) 326.34
Formel vægt 326.1478
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.