missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one-d4 |
| CAS | 1246814-94-7 |
| Molekylær formel | C30H31D4N5O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [S-(R*,R*)]-2-[1-Ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C30H35N5O3/c1-3-29(23(2)38-21-24-7-5-4-6-8-24)35-30(37)34(22-31-35)27-11-9-25(10-12-27)32-17-19-33(20-18-32)26-13-15-28(36)16-14-26/h4-16,22-23,29,36H,3,17-21H2,1-2H3/t23-,29-/m0/s1/i9D,10D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(N2C=NN([C@@H](CC)[C@H](C)OCc3ccccc3)C2=O)c([2H])c([2H])c1N4CCN(CC4)c5ccc(O)cc5 |
| IUPAC navn | 2-[(2S,3S)-2-phenylmethoxypentan-3-yl]-4-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-1,2,4-triazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.66 |
| Formel vægt | 517.2991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?