missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one, TRC

Artikelnummer. 30376158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376158 50 mg
30370861 10 mg
30372308 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE68961050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 687132-01-0
Molekylær formel C23H29N5O3
Molekylvægt (g/mol) 423.51
Synonym 1-((2S,3S)-2-Hydroxypentan-3-yl)-4-(4-(4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
SMIL CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(O)cc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1S,2S)-1-Ethyl-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-4-[4-[4-(4-hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-3H-1,2,4-triazol-3-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H29N5O3/c1-3-22(17(2)29)28-23(31)27(16-24-28)20-6-4-18(5-7-20)25-12-14-26(15-13-25)19-8-10-21(30)11-9-19/h4-11,16-17,22,29-30H,3,12-15H2,1-2H3/t17-,22-/m0/s1
Formel vægt 423.227
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.