Få mere at vide
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Methyl Etodolac), Mikromol™
Beskrivelse
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Methyl Etodolac)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl Etodolac |
| CAS | 109518-47-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl Etodolac |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Etodolac Imp. C (EP), Etodolac USP Related Compound A, Etodolac USP RC A, 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 1-Methyl Etodolac, Etodolac Related Compound A, Etodolac Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3/c1-3-10-5-4-6-11-12-7-8-20-16(2,9-13(18)19)15(12)17-14(10)11/h4-6,17H,3,7-9H2,1-2H3,(H,18,19) |
| SMIL | CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC(=O)O)c3[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-(8-ethyl-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Vis mere |