Få mere at vide
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac), Mikromol™
Beskrivelse
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac) |
| CAS | 849630-65-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. F (EP), 1-Isopropyl Etodolac, Etodolac Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-12-6-5-7-13-14-8-9-22-18(11(2)3,10-15(20)21)17(14)19-16(12)13/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMIL | CCc1cccc2c3CCOC(CC(=O)O)(C(C)C)c3[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-(8-ethyl-1-propan-2-yl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Vis mere |