Få mere at vide
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac), Mikromol™
Artikelnummer. 30051639
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051639 100 mg
30050057 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051639 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0911.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac)
CAS 849630-65-5
Analyt- eller komponentnavne 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (1-Isopropyl Etodolac)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[(1RS)-8-Ethyl-1-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. F (EP), 1-Isopropyl Etodolac, Etodolac Impurity F
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-12-6-5-7-13-14-8-9-22-18(11(2)3,10-15(20)21)17(14)19-16(12)13/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21)
SMIL CCc1cccc2c3CCOC(CC(=O)O)(C(C)C)c3[nH]c12
IUPAC navn 2-(8-ethyl-1-propan-2-yl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 301.38
Mængde 100 mg
Formel vægt 301.1678 g/mol