Få mere at vide
2-[(1RS)-3-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naftalen-1-ol, Mikromol
Artikelnummer. 30463181
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463181 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463181 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-[(1RS)-3-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naftalen-1-ol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
CAS 1033803-59-6
Analyt- eller komponentnavne 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18H19NOS
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Naphthalenol, 2-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-, 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol, 2-[(1RS)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol, Duloxetine Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CNCCC(c1cccs1)c2ccc3ccccc3c2O
IUPAC navn 2-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]naphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 297.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 297,1187 g/mol