Få mere at vide
2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049722
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049722 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049722 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1298.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride
CAS 22444-70-8
Analyt- eller komponentnavne 2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 F3 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benfluorex Hydrochloride Imp. B (EP), Benfluorex Imp. B (EP), 2-[[(1RS)-1-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]ethyl Benzoate Hydrochloride, Benfluorex Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Benfluorex Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Benfluorex Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(13-15-7-9-17(10-8-15)19(20,21)22)23-11-12-25-18(24)16-5-3-2-4-6-16;/h2-10,14,23H,11-13H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC(Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-[1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ylamino]ethyl benzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 387.82
Mængde 25 mg
Formel vægt 387.1213 g/mol