Få mere at vide
2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac), Mikromol™
Beskrivelse
2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac) |
| CAS | 57917-63-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H23 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. D (EP), 8-Isopropyl Etodolac, Etodolac Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-18(10-15(20)21)17-14(8-9-22-18)13-7-5-6-12(11(2)3)16(13)19-17/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMIL | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(cccc23)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-(1-ethyl-8-propan-2-yl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid |
| Vis mere |