Få mere at vide
2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac), Mikromol™
Artikelnummer. 30052024
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052024 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052024 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0911.04
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac)
CAS 57917-63-2
Analyt- eller komponentnavne 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Isopropyl Etodolac)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(1RS)-1-Ethyl-8-(1-methylethyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, Etodolac Imp. D (EP), 8-Isopropyl Etodolac, Etodolac Impurity D
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-18(10-15(20)21)17-14(8-9-22-18)13-7-5-6-12(11(2)3)16(13)19-17/h5-7,11,19H,4,8-10H2,1-3H3,(H,20,21)
SMIL CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(cccc23)C(C)C
IUPAC navn 2-(1-ethyl-8-propan-2-yl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 301.38
Mængde 50 mg
Formel vægt 301.1678 g/mol