Få mere at vide
2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac), Mikromol™
Beskrivelse
2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| CAS | 41339-67-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid (8-Desethyl Etodolac) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Etodolac Imp. A (EP), 2-[(1RS)-1-Ethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic Acid, 8-Desethyl Etodolac, Etodolac Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3/c1-2-15(9-13(17)18)14-11(7-8-19-15)10-5-3-4-6-12(10)16-14/h3-6,16H,2,7-9H2,1H3,(H,17,18) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| Vis mere |