missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[[(1R,2R)-2-[[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]methyl]cyclohexyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30328945
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB19793010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(((1R,2R)-2-((4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)methyl)cyclohexyl)methyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 1260025-92-0
Molekylær formel C27H30N4O2S
Mængde 10 mg
Synonym 2-(((1R,2R)-2-((4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)isoindoline-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C28H33F2NO10/c29-15-3-7-18-13(9-15)1-5-20(38-18)17(32)11-31-12-22(21-6-2-14-10-16(30)4-8-19(14)39-21)40-28-25(35)23(33)24(34)26(41-28)27(36)37/h3-4,7-10,17,20-26,28,31-35H,1-2,5-6,11-12H2,(H,36,37)/t17?,20?,21?,22?,23-,24-,25+,26-,28+/m0/s1
SMIL FC1=CC(CCC(C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CNCC(O)C3([H])CCC(C=C(F)C=C4)=C4O3)([H])O5)=C5C=C1
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]ethoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 474.62
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.