missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-[(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol, TRC

Artikelnummer. 30452721
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452721 50 mg
30452483 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30850050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 160514-13-6
Molekylær formel C14 H12 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 252.27
Synonym [2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol, Losartan Potassium Imp. B (EP)
IUPAC navn [4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methanol
SMIL OCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methanol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-8,19H,9H2,(H,15,16,17,18)
Formel vægt 252.1011
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.