Learn More
[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol, Mikromol™
Description
[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methanol |
| CAS | 160514-13-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H12 N4 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Losartan Potassium Imp. B (EP), Losartan Imp. B (EP), [2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol, Losartan Potassium Impurity B, Losartan Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-8,19H,9H2,(H,15,16,17,18) |
| SMIL | OCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| IUPAC navn | [4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methanol |
| Show More |