missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde (Losartan Impurity), TRC

Artikelnummer. 30455571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30455571 25 mg -
30452986 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30851025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 151052-40-3
Molekylær formel C14 H10 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 250.255
Synonym 2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
IUPAC navn 4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]benzaldehyde
SMIL O=Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde (Losartan Impurity)
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-9H,(H,15,16,17,18)
Formel vægt 250.085
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.