Få mere at vide
[2-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567874
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10567874 10 g 10g
10005812 250 mg 250mg
10331143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10567874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34309EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 61034-86-4
Molekylær formel C11H11NO
Molekylvægt (g/mol) 173.215
MDL nummer MFCD04115123
InChI nøgle PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 7016493
IUPAC navn (2-pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%