Få mere at vide
[2-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331143
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Artikelnummer. 10331143
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC34309DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 61034-86-4
Molekylær formel C11H11NO
Molekylvægt (g/mol) 173.215
MDL nummer MFCD04115123
InChI nøgle PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
PubChem CID 7016493
IUPAC navn (2-pyrrol-1-ylphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 97%