missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(1H-Pyrazol-4-yl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(1H-Pyrazol-4-yl)aniline |
| CAS | 1342757-33-8 |
| Molekylær formel | C9H9N3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(1H-pyrazol-4-yl)aniline dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-11-12-6-7/h1-6H,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1ccccc1c2cn[nH]c2 |
| IUPAC navn | 2-(1H-pyrazol-4-yl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0796 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?