Få mere at vide
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin, 98%
Artikelnummer. 11450210
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450210 1 g 1g
11460210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50670.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 75415-03-1 | C8H7N3 | 145,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75415-03-1
Molekylær formel C8H7N3
Molekylvægt (g/mol) 145.17
MDL nummer MFCD00115151
InChI nøgle HKEWOTUTAYJWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-1h-pyrazol-5-yl pyridine, 2-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl-pyridine, 2-3-pyrazolyl pyridine, pyridine, 2-1h-pyrazol-3-yl, 3-2-pyridyl pyrazole, 2-2h-pyrazol-3-yl pyridine, 2-3e-pyrazol-3-ylidene-1h-pyridine, pyrazolylpyridine
PubChem CID 2797657
IUPAC navn 2-(lH-pyrazol-5-yl)pyridin
SMIL N1N=CC=C1C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Smeltepunkt 121°C to 122°C
Mængde 1 g
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%